Diethyl diallylmalonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethyl 2,2-diallylmalonate, Diallylmalonic Acid Diethyl Ester
D1183-25ML D1183-100ML
TCIAD1183-25MLEA 138 EUR InStock
TCIAD1183-25ML TCIAD1183-100ML
Diethyl diallylmalonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl diallylmalonate
Formule: C₁₃H₂₀O₄
MW: 240.30 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD00009126
Numéro CAS: 3195-24-2
EINECS: 221-696-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité