3,6-Diméthylphénanthrène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1235-100MGEA 295 EUR InStock
TCIAD1235-100MG
3,6-Diméthylphénanthrène ≥97.0% (par GC)
3,6-Diméthylphénanthrène
Formule: C₁₆H₁₄
MW: 206,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001170
Numéro CAS: 1576-67-6
EINECS: 216-409-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité