Sodium dodecylbenzenesulphonate (mixture) 62,00% humidifié avec de l'eau, type "soft"
Fournisseur: TCI
Attention
D1238-25G D1238-500G
TCIAD1238-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD1238-25G TCIAD1238-500G
Sodium dodecylbenzenesulphonate (mixture) 62,00% humidifié avec de l'eau, type "soft"
Sodium dodecylbenzenesulphonate (mixture)
Formule: C₁₈H₃₀O₃S
Numéro MDL: MFCD00011508
Numéro CAS: 69669-44-9
EINECS: 274-070-8
Merck Index: 14,08612
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (Phase splitting method) 62.0 to 68.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité