2,4-Diméthyl-1-heptène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1258-1ML D1258-5ML
TCIAD1258-1MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAD1258-1ML TCIAD1258-5ML
2,4-Diméthyl-1-heptène ≥98.0% (par GC)
2,4-Diméthyl-1-heptène
Formule: C₉H₁₈
MW: 126,24 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD00059250
Numéro CAS: 19549-87-2
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité