1-(3-Dimethylaminophenyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(3-Dimethylaminophenyl)ethyl Alcohol, 3-Dimethylamino-alpha-methylbenzyl Alcohol
D1269-25G D1269-5G
TCIAD1269-25GEA 433 EUR InStock
TCIAD1269-25G TCIAD1269-5G
1-(3-Dimethylaminophenyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
1-(3-Dimethylaminophenyl)ethanol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Numéro MDL: MFCD00059658
Numéro CAS: 5339-01-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité