N,N-Dimethylaminomethylferrocene ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ferrocenylmethyldimethylamine, (Dimethylaminomethyl)ferrocene
D1271-25G D1271-5G
TCIAD1271-25GEA 118 EUR InStock
TCIAD1271-25G TCIAD1271-5G
N,N-Dimethylaminomethylferrocene ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Dimethylaminomethylferrocene
Formule: C₁₃H₁₇FeN
MW: 243,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001433
Numéro CAS: 1271-86-9
EINECS: 215-044-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité