Diphenolic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1274-25G D1274-500G
TCIAD1274-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD1274-25G TCIAD1274-500G
Diphenolic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Diphenolic acid
Formule: C₁₇H₁₈O₄
Numéro MDL: MFCD00002800
Numéro CAS: 126-00-1
EINECS: 204-763-2
Merck Index: 14,03312
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 177.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité