N,N-Diethyl-N'-methylethylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D1297-25ML D1297-5ML
TCIAD1297-25MLEA 187 EUR InStock
TCIAD1297-25ML TCIAD1297-5ML
N,N-Diethyl-N'-methylethylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diethyl-N'-methylethylenediamine
Formule: C₇H₁₈N₂
MW: 130,24 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Point d'éclair: 41°C
Numéro MDL: MFCD00009053
Numéro CAS: 104-79-0
EINECS: 203-238-5
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité