N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-propanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Bis(2-hydroxybenzylidene)-1,2-propanediamine, N,N'-Disalicylal-1,2-propanediamine
D1307-25G D1307-5G
TCIAD1307-25GEA 110 EUR InStock
TCIAD1307-25G TCIAD1307-5G
N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-propanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-propanediamine
Formule: C₁₇H₁₈N₂O₂
MW: 282,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020104
Numéro CAS: 94-91-7
EINECS: 202-374-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité