Trifluoroacétate de sodium 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
157930250 157931000
ACRO157930250EA 39.1 EUR InStock
ACRO157930250 ACRO157931000
Trifluoroacétate de sodium 97%
Trifluoroacétate de sodium
Formule: C₂F₃NaO₂
MW: 136,01 g/mol
Point de fusion: 207…209 °C
Numéro MDL: MFCD00013217
Numéro CAS: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 207 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité