1,2-Hydrazinedicarbothioamide ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1308-10GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD1308-10G TCIAD1308-25G
1,2-Hydrazinedicarbothioamide ≥95.0% (par HPLC)
1,2-Hydrazinedicarbothioamide
Formule: C₂H₆N₄S₂
MW: 150,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014471
Numéro CAS: 142-46-1
EINECS: 205-537-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 35.50 to 38.20 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité