Sodium-2,4-dichlorophenoxyacetate monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1319-25G D1319-500G
TCIAD1319-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1319-25G TCIAD1319-500G
Sodium-2,4-dichlorophenoxyacetate monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-2,4-dichlorophenoxyacetate monohydrate
Formule: C₈H₆Cl₂O₃
MW: 243,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068284
Numéro CAS: 2702-72-9
EINECS: 220-290-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 6.0 to 8.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité