cis-1,4-Diacetoxy-2-butene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: cis-2-Butene-1,4-diol Diacetate, (Z)-But-2-ene-1,4-diyl diacetate
D1358-25ML D1358-500ML
TCIAD1358-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAD1358-25ML TCIAD1358-500ML
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene ≥95.0% (par GC)
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00059339
Numéro CAS: 25260-60-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité