Dabsyl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent N-protecteur, pour la recherche sur les peptides
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DABS-Cl, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulphonyl Chloride, 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonyl chloride
D1382-1G D1382-25G
TCIAD1382-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD1382-1G TCIAD1382-25G
Dabsyl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent N-protecteur, pour la recherche sur les peptides
Dabsyl chloride
Formule: C₁₄H₁₄ClN₃O₂S
MW: 323,80 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007444
Numéro CAS: 56512-49-3
EINECS: 260-235-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité