Dicyclohexylamine nitrite ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D1392-25G D1392-500G
TCIAD1392-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1392-25G TCIAD1392-500G
Dicyclohexylamine nitrite ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Dicyclohexylamine nitrite
Formule: C₁₂H₂₃N
Point de fusion: 183°C
Numéro MDL: MFCD00013128
Numéro CAS: 3129-91-7
EINECS: 221-515-9
ONU: 2687
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité