Methyl dihydrojasmonate (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amylcyclopentan-1-one-3-acetic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Oxo-2-pentyl-1-cyclopentaneacetate, Methyl dihydrojasmonate, Methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate, Dihydrojasmonic Acid Methyl Ester
D1431-25ML D1431-100ML
TCIAD1431-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAD1431-25ML TCIAD1431-100ML
Methyl dihydrojasmonate (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Methyl dihydrojasmonate (cis and trans mixture)
Formule: C₁₃H₂₂O₃
MW: 226,32 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 156°C
Numéro MDL: MFCD00151188
Numéro CAS: 24851-98-7
EINECS: 246-495-9
Merck Index: 14,06052
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité