N,N-Diethylglycine methyl ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1443-25G D1443-500G D1443-5G
TCIAD1443-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD1443-25G TCIAD1443-500G TCIAD1443-5G
N,N-Diethylglycine methyl ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diethylglycine methyl ester
Formule: C₇H₁₅NO₂
MW: 145,20 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059368
Numéro CAS: 30280-35-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité