Dodecylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dodecan-1-amine hydrochloride, Laurylamine Hydrochloride
D1452-25G D1452-500G D1452-100G
TCIAD1452-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD1452-25G TCIAD1452-500G TCIAD1452-100G
Dodecylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dodecylamine hydrochloride
Formule: C₁₂H₂₇N
MW: 221,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042017
Numéro CAS: 929-73-7
EINECS: 213-205-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité