1,2-Dibromotétrafluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
D1479-1G D1479-5G
TCIAD1479-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD1479-1G TCIAD1479-5G
1,2-Dibromotétrafluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2-Dibromotétrafluorobenzène
Formule: C₆Br₂F₄
MW: 307,87 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Point de fusion: 16°C
Point d'éclair: 99°C
Numéro MDL: MFCD00039209
Numéro CAS: 827-08-7
EINECS: 212-564-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité