Dansyl-L-isoleucine
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dns-Ile-OH, 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl-L-isoleucine
D1497-1G D1497-100MG
TCIAD1497-1GEA 174 EUR InStock
TCIAD1497-1G TCIAD1497-100MG
Dansyl-L-isoleucine
Dansyl-L-isoleucine
Formule: C₁₈H₂₄N₂O₄S
MW: 364,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069525
Numéro CAS: 1100-21-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité