Dansyl-L-leucine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl-L-leucine, Dns-Leu-OH
D1498-1G D1498-100MG
TCIAD1498-1GEA 180 EUR InStock
TCIAD1498-1G TCIAD1498-100MG
Dansyl-L-leucine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dansyl-L-leucine
Formule: C₁₈H₂₄N₂O₄S
MW: 364,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069532
Numéro CAS: 1100-22-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -11.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité