Dansyl-L-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dns-Phe-OH, 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl-L-phenylalanine
D1500-1G D1500-5G D1500-100MG
TCIAD1500-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAD1500-1G TCIAD1500-5G TCIAD1500-100MG
Dansyl-L-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dansyl-L-phenylalanine
Formule: C₂₁H₂₂N₂O₄S
MW: 398,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037730
Numéro CAS: 1104-36-5
EINECS: 214-165-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité