Dansylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dns-Gly-OH, N-[5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl]glycine, 2-(5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonamido)acetic acid, Dansylglycine [for Albumin binding assay]
D1501-1G D1501-5G D1501-100MG
TCIAD1501-1GEA 134 EUR InStock
TCIAD1501-1G TCIAD1501-5G TCIAD1501-100MG
Dansylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dansylglycine
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₄S
MW: 308,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037734
Numéro CAS: 1091-85-6
EINECS: 214-129-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 161.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité