1,3-Diphenylisobenzofuran ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1520-25G D1520-5G
TCIAD1520-25GEA 269 EUR InStock
TCIAD1520-25G TCIAD1520-5G
1,3-Diphenylisobenzofuran ≥97.0% (par GC)
1,3-Diphenylisobenzofuran
Formule: C₂₀H₁₄O
MW: 270,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005931
Numéro CAS: 5471-63-6
EINECS: 226-808-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 129.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité