2-Méthyl-2,3-dihydro-1-benzofurane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methyl-2,3-dihydrobenzofuran
D1537-10G D1537-25G
TCIAD1537-10GEA 119 EUR InStock
TCIAD1537-10G TCIAD1537-25G
2-Méthyl-2,3-dihydro-1-benzofurane ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-2,3-dihydro-1-benzofurane
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00023003
Numéro CAS: 1746-11-8
EINECS: 217-124-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité