4-[(E)-(3,5-Dibromo-2-pyridinyl)diazényl]-1,3-benzènediamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour analyse colorimétrique de Co, Cd
Fournisseur: TCI
Attention
D1552-1G D1552-100MG
TCIAD1552-1GEA 227 EUR InStock
TCIAD1552-1G TCIAD1552-100MG
4-[(E)-(3,5-Dibromo-2-pyridinyl)diazényl]-1,3-benzènediamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour analyse colorimétrique de Co, Cd
4-[(E)-(3,5-Dibromo-2-pyridinyl)diazényl]-1,3-benzènediamine
Formule: C₁₁H₉Br₂N₅
MW: 371,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059780
Numéro CAS: 50768-79-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Suitability for cobalt-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité