Sodium dodecylbenzenesulphonate (mixture) ≥95.0% (par analyse titrimétrique), type "soft"
Fournisseur: TCI
Attention
D1566-25G D1566-5G
TCIAD1566-25GEA 240 EUR InStock
TCIAD1566-25G TCIAD1566-5G
Sodium dodecylbenzenesulphonate (mixture) ≥95.0% (par analyse titrimétrique), type "soft"
Sodium dodecylbenzenesulphonate (mixture)
Formule: C₁₈H₃₀O₃S
Numéro MDL: MFCD00011508
Numéro CAS: 69669-44-9
EINECS: 274-070-8
Merck Index: 14,08612
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Phase splitting method) min. 95.0 %
Solubility in Water almost transparency
Petroleum ether soluble matter max. 2.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité