Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Dimethylhexadecylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Dimethylcetylamine, 1-(Dimethylamino)hexadecane, N,N-Dimethylpalmitylamine, N,N-Dimethylhexadecan-1-amine

D1568-25ML D1568-500ML
TCIAD1568-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1568-25ML TCIAD1568-500ML
N,N-Dimethylhexadecylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Dimethylhexadecylamine


Formule: C₁₈H₃₉N
MW: 269,52 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point d'éclair: 147°C
Numéro MDL: MFCD00015086
Numéro CAS: 112-69-6
EINECS: 203-997-2
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité