4-Hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1569-25G D1569-5G
TCIAD1569-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD1569-25G TCIAD1569-5G
4-Hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone ≥98.0% (par HPLC)
4-Hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone
Formule: C₆H₈O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010706
Numéro CAS: 3658-77-3
EINECS: 222-908-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité