(R)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-D-alanine Hydrochloride, H-D-Dap-OH.HCl, H-D-Dap-OH·HCl
D1573-1G D1573-100MG
TCIAD1573-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD1573-1G TCIAD1573-100MG
(R)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
(R)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride
Formule: C₃H₉ClN₂O₂
MW: 140,5688 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070606
Numéro CAS: 6018-56-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -26.0 deg (C=2, 1mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité