1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Bis(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, alpha,alpha'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 2,2'-(p-Phenylene)di-2-propanol, 2,2'-(1,4-Phenylene)bis(propan-2-ol), alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol
D1577-5G D1577-25G
TCIAD1577-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAD1577-5G TCIAD1577-25G
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97.0% (par GC)
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Formule: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009827
Numéro CAS: 2948-46-1
EINECS: 220-964-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité