Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorodimethylpropylsilane ≥99.0% (par GC) agent de diméthylpropylsilylation

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimethylpropylchlorosilane, Propyldimethylchlorosilane

D1590-25ML D1590-5ML
TCIAD1590-25MLEA 139 EUR InStock
TCIAD1590-25ML TCIAD1590-5ML
Chlorodimethylpropylsilane ≥99.0% (par GC) agent de diméthylpropylsilylation
Chlorodimethylpropylsilane


Formule: C₅H₁₃ClSi
MW: 136,69 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point d'éclair: 24°C
Numéro MDL: MFCD00039301
Numéro CAS: 17477-29-1
EINECS: 241-492-9
ONU: 2986
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité