1,1'-Diheptyl-4,4'-bipyridinium dibromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour matériaux électrochromiques
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1'-Diheptyl-[4,4'-bipyridine]-1,1'-diium bromide
D1593-5G D1593-25G
TCIAD1593-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAD1593-5G TCIAD1593-25G
1,1'-Diheptyl-4,4'-bipyridinium dibromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour matériaux électrochromiques
1,1'-Diheptyl-4,4'-bipyridinium dibromide
Formule: C₂₄H₃₈Br₂N₂
MW: 514,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011997
Numéro CAS: 6159-05-3
EINECS: 228-178-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité