Dimethylisopropylchlorosilane ≥90.0% (par GC) agent de silylation diméthyl-isopropyl
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chlorodimethylisopropylsilane, Isopropyldimethylchlorosilane
D1594-25ML D1594-5ML
TCIAD1594-25MLEA 149 EUR InStock
TCIAD1594-25ML TCIAD1594-5ML
Dimethylisopropylchlorosilane ≥90.0% (par GC) agent de silylation diméthyl-isopropyl
Dimethylisopropylchlorosilane
Formule: C₅H₁₃ClSi
MW: 136,69 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point d'éclair: 15°C
Numéro MDL: MFCD00009917
Numéro CAS: 3634-56-8
ONU: 2985
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité