Dichloromethylenedimethyliminium chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phosgene-iminium Chloride, Dichloromethylenedimethylammonium Chloride
D1597-25G D1597-5G
TCIAD1597-25GEA 110 EUR InStock
TCIAD1597-25G TCIAD1597-5G
Dichloromethylenedimethyliminium chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Dichloromethylenedimethyliminium chloride
Formule: C₃H₆Cl₃N
MW: 162,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011870
Numéro CAS: 33842-02-3
EINECS: 251-695-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09977
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité