N,N-Dimethyl-n-octadecylamine ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1609-25G D1609-250G
TCIAD1609-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1609-25G TCIAD1609-250G
N,N-Dimethyl-n-octadecylamine ≥90.0% (par GC)
N,N-Dimethyl-n-octadecylamine
Formule: C₂₀H₄₃N
Numéro MDL: MFCD00048496
Numéro CAS: 124-28-7
EINECS: 204-694-8
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité