Purine-2,6-diyldiamine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
D1625-25G D1625-5G
TCIAD1625-25GEA 137 EUR InStock
TCIAD1625-25G TCIAD1625-5G
Purine-2,6-diyldiamine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Purine-2,6-diyldiamine
Formule: C₅H₆N₆
MW: 150,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00213668
Numéro CAS: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2
Merck Index: 14,02985
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water very faint turbidity
Water 9.0 to 12.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité