N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1646-25G D1646-5G
TCIAD1646-25GEA 178 EUR InStock
TCIAD1646-25G TCIAD1646-5G
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide
Formule: C₃H₈IN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011810
Numéro CAS: 33797-51-2
EINECS: 251-680-2
Merck Index: 14,03251
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité