9,10-Dicyanoanthracene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 9,10-Anthracenedicarbonitrile, Anthracene-9,10-dicarbonitrile
D1656-1G D1656-5G
TCIAD1656-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAD1656-1G TCIAD1656-5G
9,10-Dicyanoanthracene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9,10-Dicyanoanthracene
Formule: C₁₆H₈N₂
MW: 228,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041733
Numéro CAS: 1217-45-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité