6-Dimethylamino-1-hexanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-(Dimethylamino)hexan-1-ol
D1664-25ML D1664-5ML
TCIAD1664-25MLEA 115 EUR InStock
TCIAD1664-25ML TCIAD1664-5ML
6-Dimethylamino-1-hexanol ≥97.0% (par GC)
6-Dimethylamino-1-hexanol
Formule: C₈H₁₉NO
MW: 145,25 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Numéro MDL: MFCD00046028
Numéro CAS: 1862-07-3
EINECS: 404-680-3
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d709e4eec72c1c8d97202efd88d5a72f439361e0&vid=d709e4eec72c1c8d97202efd88d5a72f439361e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité