4-Dimethylamino-1-naphthyl isothiocyanate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DANITO
D1669-1G D1669-5G
TCIAD1669-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAD1669-1G TCIAD1669-5G
4-Dimethylamino-1-naphthyl isothiocyanate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC
4-Dimethylamino-1-naphthyl isothiocyanate
Formule: C₁₃H₁₂N₂S
MW: 228,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003883
Numéro CAS: 29711-79-3
EINECS: 249-800-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité