2,7-Dihydroxy-9-fluorenone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,7-Dihydroxy-9H-fluoren-9-one
D1685-5G D1685-25G
TCIAD1685-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD1685-5G TCIAD1685-25G
2,7-Dihydroxy-9-fluorenone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,7-Dihydroxy-9-fluorenone
Formule: C₁₃H₈O₃
MW: 212,204 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037141
Numéro CAS: 42523-29-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1b4d6ee8393a59ae0a077017bb6fc0cf5f8b235&vid=d1b4d6ee8393a59ae0a077017bb6fc0cf5f8b235&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité