2,5-Dichlorotéréphtalonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Dichloro-2,5-dicyanobenzene
D1734-1G D1734-5G
TCIAD1734-1GEA 175 EUR InStock
TCIAD1734-1G TCIAD1734-5G
2,5-Dichlorotéréphtalonitrile ≥99.0% (par GC)
2,5-Dichlorotéréphtalonitrile
Formule: C₈H₂Cl₂N₂
MW: 197,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059584
Numéro CAS: 1897-43-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 210.0 to 217.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité