4,4'-Dithiodibutyric acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Carboxypropyl Disulphide, Bis(3-carboxypropyl) Disulphide, 4,4'-Disulphanediyldibutanoic acid
D1757-25G D1757-5G
TCIAD1757-25GEA 132 EUR InStock
TCIAD1757-25G TCIAD1757-5G
4,4'-Dithiodibutyric acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Dithiodibutyric acid
Formule: C₈H₁₄O₄S₂
MW: 238,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004406
Numéro CAS: 2906-60-7
EINECS: 220-818-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité