1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D1766-25ML D1766-500ML
TCIAD1766-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1766-25ML TCIAD1766-500ML
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine
Formule: C₉H₂₁N₃
MW: 171,29 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00059773
Numéro CAS: 104-19-8
EINECS: 203-183-7
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité