1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisilazane
D1769-5ML D1769-25ML
TCIAD1769-5MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1769-5ML TCIAD1769-25ML
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane ≥95.0% (par GC)
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane
Formule: C₈H₁₉NSi₂
MW: 185,42 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD00042846
Numéro CAS: 7691-02-3
EINECS: 231-701-1
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd4e7f4f2ccf2ab147a6a56987ec2b22b9abe64e&vid=6521f951a7fde16951b7066bafe906cfa3a3a605&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité