Nickel(II) dibutyldithiocarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D1781-25G D1781-500G
TCIAD1781-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1781-25G TCIAD1781-500G
Nickel(II) dibutyldithiocarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Nickel(II) dibutyldithiocarbamate
Formule: C₉H₁₉NS₂
MW: 467,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067273
Numéro CAS: 13927-77-0
EINECS: 237-696-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité