Diethylene glycol bis(2-chloroethyl)ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1784-25G D1784-500G D1784-100G
TCIAD1784-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAD1784-25G TCIAD1784-500G TCIAD1784-100G
Diethylene glycol bis(2-chloroethyl)ether ≥97.0% (par GC)
Diethylene glycol bis(2-chloroethyl)ether
Formule: C₈H₁₆Cl₂O₃
Numéro MDL: MFCD00054473
Numéro CAS: 638-56-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a977931402d712844449f62c7c6866c566b9c103&vid=a977931402d712844449f62c7c6866c566b9c103&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité