Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1789-25ML D1789-5ML
TCIAD1789-25MLEA 179 EUR InStock
TCIAD1789-25ML TCIAD1789-5ML
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal ≥95.0% (par GC)
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal
Formule: C₈H₁₈O₂Si
Point d'ébullition: 52°C
Point d'éclair: 30°C
Numéro MDL: MFCD00010232
Numéro CAS: 31469-15-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité