2,3-Diphenylpropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1790-25G D1790-5G
TCIAD1790-25GEA 403 EUR InStock
TCIAD1790-25G TCIAD1790-5G
2,3-Diphenylpropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3-Diphenylpropionic acid
Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,28 g/mol
Point d'ébullition: 340°C
Numéro MDL: MFCD00044405
Numéro CAS: 3333-15-1
EINECS: 222-065-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité